Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(-)-Chinin, wasserfrei 99% (Gesamtbase) may cont. up to 5% dihydroquinine

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10459.09 A10459.18 A10459.30
A10459.09EA 42.8 EUR InStock
A10459.09 A10459.18 A10459.30
(-)-Chinin, wasserfrei 99% (Gesamtbase) may cont. up to 5% dihydroquinine
(-)-Chinin
Purity: 99% CAS No.: 130-95-0 Molecular Formula: C20H24N2O2 Formula Weight: 324.42 Melting Point: ca 177° dec. Beilstein Reference: 91867 Merck Reference: 14,8061 Optical Rotation: -166° (c=1 in ethanol) MDL No.: MFCD00198096


Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂
MW: 324.42 g/mol
Melting Pt: ∼ 177 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198096
CAS-Nummer: 130-95-0
EINECS: 205-003-2
Merck Index: 14,8061
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge