L(-)-Menthol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10474.0B A10474.18 A10474.30
A10474.0BEA 272 EUR InStock
A10474.0B A10474.18 A10474.30
L(-)-Menthol ≥99%
L(-)-Menthol
Purity: 99% CAS No.: 2216-51-5 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 93°(199°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 212-216° Beilstein Reference: 1902293 Merck Reference: 14,5837 Optical Rotation: -50° (c=10 in ethanol) MDL No.: MFCD00062979
Formel: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27 g/mol
Siedepunkt: 212…216 °C
Melting Pt: 42…45 °C
Dichte: 0.89
Flash-Pt: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062979
CAS-Nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge