Diphenylsilandiol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10492.36 A10492.22 A10492.14 AB116343.0100
A10492.36EA 253 EUR InStock
A10492.36 A10492.22 A10492.14 ABCRAB116343.0100
Diphenylsilandiol ≥98%
Diphenylsilandiol
Purity: 98% CAS No.: 947-42-2 Molecular Formula: C12H12O2Si Formula Weight: 216.31 Odour: Odourless Melting Point: ca 150° dec. Beilstein Reference: 2523445 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00002101
Formel: C₁₂H₁₂O₂Si
MW: 216.31 g/mol
Siedepunkt: 377
Melting Pt: ∼ 150 °C (Zers.)
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002101
CAS-Nummer: 947-42-2
EINECS: 213-427-4
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge