3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid überwiegend trans 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10514.09 A10514.18
A10514.09EA 55.7 EUR InStock
A10514.09 A10514.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid überwiegend trans 98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Purity: 98% CAS No.: 2243-42-7 Molecular Formula: C13H10O3 Formula Weight: 214.22 Melting Point: 111-115° Beilstein Reference: 978452
Formel: C₁₇H₂₄O₃
Siedepunkt: 355 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 195 °C (Zers.)
Dichte: 1,2141 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017291
CAS-Nummer: 22014-01-3
EINECS: 218-811-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to cream or pale yellow or pale orange
Form Powder
Assay (Aqueous acidbase Titration) >97.5 to <102.5%
Assay (Silylated GC) >97.5% (sum of isomers)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge