N,N,2,4,6-Pentamethylanilin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10561.14
A10561.14EA 40.8 EUR InStock
A10561.14
N,N,2,4,6-Pentamethylanilin ≥98%
N,N,2,4,6-Pentamethylanilin
Purity: 98% CAS No.: 13021-15-3 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.27 Flash Point: 78°(174°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 213-215° MDL No.: MFCD00010596
Formel: C₁₁H₁₇N
Siedepunkt: 213…215 °C
Dichte: 0,907
Flash-Pt: 78 °C (174 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010596
CAS-Nummer: 13021-15-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge