1-Bromnonan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10577.14 A10577.22 A10577.36
A10577.14EA 34 EUR InStock
A10577.14 A10577.22 A10577.36
1-Bromnonan ≥99%
1-Bromnonan
Purity: 99% CAS No.: 693-58-3 Molecular Formula: CH3(CH2)8Br Formula Weight: 207.16 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 200-201° Beilstein Reference: 1733632 MDL No.: MFCD00000278
Formel: BrH₂C(CH₂)₇CH₃
MW: 207.15 g/mol
Siedepunkt: 200…201 °C
Melting Pt: –29 °C
Dichte: 1.086
Flash-Pt: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000278
CAS-Nummer: 693-58-3
EINECS: 211-755-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge