2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10609.09 A10609.18 A10609.30
A10609.09EA 25.3 EUR InStock
A10609.09 A10609.18 A10609.30
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 2103-57-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5547 Melting Point: 38-42° Boiling Point: 168-170°/12mm Beilstein Reference: 981091 MDL No.: MFCD00003310
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Siedepunkt: 168…170 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 38…42 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge