Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Methoxythiophenol ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A10648.03 A10648.06 A10648.14
A10648.03EA 25.3 EUR InStock
A10648.03 A10648.06 A10648.14
3-Methoxythiophenol ≥98%
3-Methoxythiophenol
Purity: 98% CAS No.: 15570-12-4 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5865 Odour: Unpleasant Boiling Point: 225-227° Beilstein Reference: 2041496 MDL No.: MFCD00004841


Formel: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 225…227 °C
Dichte: 1.136
Flash-Pt: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004841
CAS-Nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge