Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10655.09 A10655.18 A10655.30
A10655.09EA 66 EUR InStock
A10655.09 A10655.18 A10655.30
1-Brom-3,3-dimethylbutanon 97+%
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Purity: 97+% CAS No.: 5469-26-1 Molecular Formula: C6H11BrO Formula Weight: 179.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4655 Odour: Pungent Melting Point: -10° Boiling Point: 189-192° Beilstein Reference: 506485 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000206


Formel: C₆H₁₁BrO
Siedepunkt: 189…192 °C
Melting Pt: –10 °C
Dichte: 1,333
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge