DL-Weinsäure 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10683.0B A10683.30 A10683.36
A10683.0BEA 159 EUR InStock
A10683.0B A10683.30 A10683.36
DL-Weinsäure 99%
DL-Tartaric acid
Purity: 99% CAS No.: 133-37-9 Molecular Formula: C4H6O6 Formula Weight: 150.09 Melting Point: 210-212° dec. Beilstein Reference: 1725148 MDL No.: MFCD00071626
Formel: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Melting Pt: 210…212 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151254
CAS-Nummer: 133-37-9
EINECS: 205-105-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..