Lead(II) citrate trihydrate 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10701.22
A10701.22EA 47.7 EUR InStock
A10701.22
Lead(II) citrate trihydrate 99%
Lead(II) citrate trihydrate
Purity: 99% CAS No.: 6107-83-1 Molecular Formula: C12H10O14Pb3.3H2O Formula Weight: 1053.82 (999.77anhy) Solubility: Soluble in cold water UN No.: UN2291 MDL No.: MFCD00150456
Formel: C₁₂H₁₆O₁₇Pb₃
MW: 1053.843 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150456
CAS-Nummer: 6107-83-1
EINECS: 208-141-1
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..