Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Cyclohexen-1-carbonsäure ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10741.03 A10741.06 A10741.14
A10741.03EA 37.6 EUR InStock
A10741.03 A10741.06 A10741.14
1-Cyclohexen-1-carbonsäure ≥97%
1-Cyclohexen-1-carbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 636-82-8 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 30-34° Boiling Point: 138-140°/14mm Beilstein Reference: 1905520 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001545


Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 138…140 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 30…34 °C
Dichte: 1,100
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001545
CAS-Nummer: 636-82-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge