Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tributylzinnchlorid 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10746.0B A10746.18 A10746.30
A10746.0BEA 245 EUR InStock
A10746.0B A10746.18 A10746.30
Tributylzinnchlorid 96%
Tributylzinnchlorid
Purity: 96% CAS No.: 1461-22-9 Molecular Formula: C12H27ClSn Formula Weight: 325.51 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.4910 Melting Point: -19° Boiling Point: 171-173°/25mm Beilstein Reference: 3535715 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00000521


Formel: C₁₂H₂₇ClSn
MW: 325.51 g/mol
Siedepunkt: 171…173 °C (25 mmHg)
Melting Pt: –19 °C
Dichte: 1.200
Flash-Pt: 120 °C (248 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000521
CAS-Nummer: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
UN: 2788
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge