Pivalinsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10776.0C A10776.0E A10776.36
A10776.0CEA 492 EUR InStock
A10776.0C A10776.0E A10776.36
Pivalinsäure ≥99%
Pivalinsäure
Purity: 99% CAS No.: 75-98-9 Molecular Formula: (CH3)3CCO2H Formula Weight: 102.13 Flash Point: 63°(145°F) Odour: Pungent Boiling Point: 163-165° Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water Beilstein Reference: 969480 Merck Reference: 14,7511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004194
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 163…165 °C
Melting Pt: 31…35 °C
Dichte: 0,91
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004194
CAS-Nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7511
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge