Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetonoxim ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A10802.0B A10802.18 A10802.30
A10802.0BEA 230 EUR InStock
A10802.0B A10802.18 A10802.30
Acetonoxim ≥98%
Acetonoxim
Purity: 98% CAS No.: 127-06-0 Molecular Formula: C3H7NO Formula Weight: 73.10 Flash Point: 60°(140°F) Melting Point: 60-63° Boiling Point: 133-135° Beilstein Reference: 1560146 Merck Reference: 14,75 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00002118


Formel: C₃H₇NO
Siedepunkt: 133…135 °C
Melting Pt: 60…63 °C
Dichte: 0,901
Flash-Pt: 60 °C (140 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002118
CAS-Nummer: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,75
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge