Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dibenzylmalonat 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 52.9 EUR InStock
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Dibenzylmalonat 95%
Dibenzylmalonat
Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779


Formel: C₁₇H₁₆O₄
Siedepunkt: 188 °C (0,2 mmHg)
Dichte: 1,137
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004779
CAS-Nummer: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge