Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9%, ultrarein

Lieferant: APPLICHEM LIFESCIENCE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A1086.1000 A1086.5000 A1086.9010
A1086.1000EA 97.3 EUR InStock
A1086.1000 A1086.5000 A1086.9010
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,9%, ultrarein
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)


Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 357
Melting Pt: 169…172 °C
Dichte: 1.328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=b84ca1743f9dfe50eb47c249460ab41a6772ceb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (titr.) min. 99.9 %
pH (1 M; H2O; 20°C) 10.5 - 11.5
Water max. 0.2 %
Cu max. 0.0001 %
Fe max. 0.0001 %
PB max. 0.0001 %
A (1 cm/1 M in H2O) at 430 nm max. 0.004
A (1 cm/1 M in H2O) at 260 nm 0.03
A (1 cm/1 M in H2O) at 280 nm 0.02

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge