Caprylaldehyd ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10901.30 A10901.0B A10901.18
A10901.30EA 47.3 EUR InStock
A10901.30 A10901.0B A10901.18
Caprylaldehyd ≥98%
Caprylaldehyd
Purity: 98% CAS No.: 124-13-0 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.22 Flash Point: 56°(133°F) Refractive Index: 1.4195 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 169-171° Merck Reference: 14,1766 UN No.: 1191 MDL No.: MFCD00007029
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128.21 g/mol
Siedepunkt: 169…171 °C
Melting Pt: 12…15 °C
Dichte: 0.821
Flash-Pt: 56 °C (133 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007029
CAS-Nummer: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01772
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge