DL-Kampfer 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10936.0C A10936.0E A10936.22 A10936.36
A10936.0CEA 392 EUR InStock
A10936.0C A10936.0E A10936.22 A10936.36
DL-Kampfer 96%
DL-Kampfer
Purity: 96% CAS No.: 76-22-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Flash Point: 64°(147°F) Physical Form: Crystalline powder or lumps Density: 0.992 Appearance: White Odour: Camphor-like Melting Point: 172-176° Boiling Point: 204° Solubility: Soluble in alcohols, ether, chloroform, benzene Beilstein Reference: 1907611 Merck Reference: 14,1732 UN No.: 2717 MDL No.: MFCD00074738
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Melting Pt: 172…176 °C
Dichte: 0.992
Flash-Pt: 64 °C (147 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..