Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (Trockengewicht)

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10958.0E A10958.22 A10958.36
A10958.0EEA 288 EUR InStock
A10958.0E A10958.22 A10958.36
1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (Trockengewicht)
1,4-Naphthochinon
Purity: 97+% CAS No.: 130-15-4 Molecular Formula: C10H6O2 Formula Weight: 158.15 Flash Point: 142°(288°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 878524 Merck Reference: 14,6395 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001676


Formel: C₁₀H₆O₂
MW: 158.16 g/mol
Siedepunkt: 298
Melting Pt: 120…124 °C
Dichte: 1.420
Flash-Pt: 142 °C (288 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,6395
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..