(4-Hydroxyphenyl)acetonitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10971.03 A10971.06 A10971.14
A10971.03EA 21.8 EUR InStock
A10971.03 A10971.06 A10971.14
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril ≥97%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitril
Purity: 97% CAS No.: 14191-95-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 66-71° Boiling Point: 329-331° MDL No.: MFCD00002383
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 329…331 °C
Melting Pt: 66…71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002383
CAS-Nummer: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge