Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- und trans-Gemisch 94%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A10995.09 A10995.14
A10995.09EA 98.8 EUR InStock
A10995.09 A10995.14
Triethyl-4-phosphonocrotonate cis- und trans-Gemisch 94%
Triethyl-4-phosphonocrotonate
Purity: 94% CAS No.: 10236-14-3 Molecular Formula: C10H19O5P Formula Weight: 250.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 133-135°/0.4mm MDL No.: MFCD00009192


Formel: C₁₀H₁₉O₅P
Siedepunkt: 133…135 °C (0,4 mmHg)
Dichte: 1,130
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009192
CAS-Nummer: 10236-14-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge