Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzylamin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
A10997.0BEA 112 EUR InStock
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
Benzylamin ≥98%
Benzylamin
Purity: 98+% CAS No.: 100-46-9 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 72°(162°F) Refractive Index: 1.5435 Melting Point: -43° Boiling Point: 184-185° Beilstein Reference: 741984 Merck Reference: 14,1125 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008106


Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Siedepunkt: 184…185 °C
Melting Pt: –43 °C
Dichte: 0,982
Flash-Pt: 72 °C (162 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-Nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1125
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge