Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11014.01
A11014.01EA 59.3 EUR InStock
A11014.01
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin ≥97%
Bis(pentafluorphenyl)phenylphosphin
Purity: 97% CAS No.: 5074-71-5 Molecular Formula: C18H5F10P Formula Weight: 442.20 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 59-64° Boiling Point: 105°/0.3mm Beilstein Reference: 6253897 MDL No.: MFCD00000291
Formel: C₁₈H₅F₁₀P
Siedepunkt: 105 °C (0,3 mmHg)
Melting Pt: 59…64 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000291
CAS-Nummer: 5074-71-5
EINECS: 225-780-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge