Diphenylsulfid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11114.14 A11114.22
A11114.14EA 38.8 EUR InStock
A11114.14 A11114.22
Diphenylsulfid ≥98%
Diphenylsulfid
Purity: 98% CAS No.: 139-66-2 Molecular Formula: C12H10S Formula Weight: 186.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6325 Odour: Unpleasant Melting Point: -40° Boiling Point: 295-296° Beilstein Reference: 1907932 Merck Reference: 14,7314 MDL No.: MFCD00003064
Formel: C₁₂H₁₀S
Siedepunkt: 295…296 °C
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1,118
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003064
CAS-Nummer: 139-66-2
EINECS: 205-371-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7314
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge