Antimon(III)oxid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11123.0E A11123.22 A11123.36
A11123.0EEA 221 EUR InStock
A11123.0E A11123.22 A11123.36
Antimon(III)oxid ≥99%
Antimon(III)oxid
Purity: 99% CAS No.: 1309-64-4 Molecular Formula: Sb2O3 Formula Weight: 291.50 Odour: Odourless Melting Point: 656° Boiling Point: 1550° subl. Merck Reference: 14,711 MDL No.: MFCD00011214
Formel: O₃Sb₂
Siedepunkt: 1550 °C (Subl.)
Melting Pt: 656 °C
Dichte: 5,67
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011214
CAS-Nummer: 1309-64-4
EINECS: 215-175-0
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,711
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge