tert-Butylamin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
A11135.0DEA 314 EUR InStock
A11135.0D A11135.0F A11135.AP
tert-Butylamin 98%
tert-Butylamin
Purity: 98% CAS No.: 75-64-9 Molecular Formula: (CH3)3CNH2 Formula Weight: 73.14 Flash Point: -38°(-36°F) Refractive Index: 1.3780 Odour: Amine-like Melting Point: -67° Boiling Point: 44-46° Beilstein Reference: 605267 Merck Reference: 14,1545 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008050
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 44…46 °C
Melting Pt: –67 °C
Dichte: 0,696
Flash-Pt: –38 °C (–36 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008050
CAS-Nummer: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1545
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge