Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Brom-2,2-dimethoxypropan ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A11139.09 A11139.18 A11139.30
A11139.09EA 42 EUR InStock
A11139.09 A11139.18 A11139.30
1-Brom-2,2-dimethoxypropan ≥98%
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
Purity: 98% CAS No.: 126-38-5 Molecular Formula: C5H11BrO2 Formula Weight: 183.05 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 83-87°/80mm Beilstein Reference: 2036095 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000208


Formel: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₃
MW: 183.05 g/mol
Siedepunkt: 83…87 °C (80 mmHg)
Dichte: 1.354
Flash-Pt: 40 °C (104 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000208
CAS-Nummer: 126-38-5
EINECS: 204-784-7
UN: 3271
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge