L(-)-Tyrosin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
A11141.0BEA 294 EUR InStock
A11141.0B A11141.18 A11141.22 A11141.30
L(-)-Tyrosin ≥99%
L(-)-Tyrosin
Purity: 99% CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Cryst powder Density: 1.46 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Siedepunkt: 351
Melting Pt: >300 °C
Dichte: 1.46
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge