2,5-Dichloranilin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11151.0E A11151.30 A11151.36
A11151.0EEA 247 EUR InStock
A11151.0E A11151.30 A11151.36
2,5-Dichloranilin ≥99%
2,5-Dichloranilin
Purity: 99% CAS No.: 95-82-9 Molecular Formula: C6H5Cl2N Formula Weight: 162.02 Flash Point: 139°(282°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 250-251° Beilstein Reference: 1447438 UN No.: 3442 MDL No.: MFCD00007667
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 250…251 °C
Melting Pt: 48…52 °C
Dichte: 1.54
Flash-Pt: 139 °C (282 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007667
CAS-Nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge