Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Fluorbenzophenon ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A11185.14 A11185.22 A11185.36
A11185.14EA 45.3 EUR InStock
A11185.14 A11185.22 A11185.36
4-Fluorbenzophenon ≥97%
4-Fluorbenzophenon
Purity: 97% CAS No.: 345-83-5 Molecular Formula: C13H9FO Formula Weight: 200.21 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 130-132°/3mm Beilstein Reference: 1869800 MDL No.: MFCD00000352


Formel: C₁₃H₉FO
Siedepunkt: 130…132 °C (3 mmHg)
Melting Pt: 45…49 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000352
CAS-Nummer: 345-83-5
EINECS: 206-463-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge