Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyllaurat ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A11188.0F A11188.AE A11188.AP
A11188.0FEA 456 EUR InStock
A11188.0F A11188.AE A11188.AP
Ethyllaurat ≥98%
Ethyllaurat
Purity: 98% CAS No.: 106-33-2 Molecular Formula: CH3(CH2)10CO2CH2CH3 Formula Weight: 228.38 Flash Point: 138°(280°F) Refractive Index: 1.4315 Odour: Fruit-like Melting Point: -2° Boiling Point: 268-270° Beilstein Reference: 1769671 Merck Reference: 14,3818 MDL No.: MFCD00015065


Formel: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228.38 g/mol
Siedepunkt: 268…270 °C
Melting Pt: –2 °C
Dichte: 0.862
Flash-Pt: 138 °C (280 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015065
CAS-Nummer: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge