Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11226.06 A11226.09 A11226.18
A11226.06EA 34.5 EUR InStock
A11226.06 A11226.09 A11226.18
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid ≥98%
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 27064-94-4 Molecular Formula: C13H9ClF2 Formula Weight: 238.66 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5570 Boiling Point: 126-128°/1mm Beilstein Reference: 2052680 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00044329


Formel: C₁₃H₉ClF₂
MW: 238.66 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.280
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044329
CAS-Nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
ADR: 8 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge