Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A11235.09 A11235.18 A11235.30
A11235.09EA 48.4 EUR InStock
A11235.09 A11235.18 A11235.30
4-Methoxy-3-buten-2-one 90%, tech.
4-Methoxy-3-buten-2-one
Purity: 90% CAS No.: 4652-27-1 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 66-69°/12mm Beilstein Reference: 1741053 MDL No.: MFCD00008778


Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 66…69 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,990
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00008778
CAS-Nummer: 4652-27-1
EINECS: 225-087-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge