18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11249.09 A11249.18 A11249.30
A11249.09EA 51.7 EUR InStock
A11249.09 A11249.18 A11249.30
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) ≥99%
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Purity: 99% CAS No.: 17455-13-9 Molecular Formula: C12H24O6 Formula Weight: 264.32 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Odourless Boiling Point: 116°/0.2mm Beilstein Reference: 1619616 Merck Reference: 14,2602 MDL No.: MFCD00005113
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Siedepunkt: 116 °C (0,2 mmHg)
Melting Pt: 37…41 °C
Dichte: 1,175
Flash-Pt: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 14,2602
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge