Melamin 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11295.0C A11295.0E A11295.36
A11295.0CEA 209 EUR InStock
A11295.0C A11295.0E A11295.36
Melamin 99%
Melamin
Purity: 99% CAS No.: 108-78-1 Molecular Formula: C3H6N6 Formula Weight: 126.12 Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 124341 Merck Reference: 14,5811 MDL No.: MFCD00006055
Formel: C₃H₆N₆
MW: 126.12 g/mol
Melting Pt: ∼ 350 °C (Zers.)
Dichte: 1.573
Flash-Pt: >280 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006055
CAS-Nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge