Kaliumperiodat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11308.0E A11308.22 A11308.36
A11308.0EEA 735 EUR InStock
A11308.0E A11308.22 A11308.36
Kaliumperiodat ≥99%
Kaliumperiodat
Purity: 99% CAS No.: 7790-21-8 Molecular Formula: KIO4 Formula Weight: 230.00 Melting Point: 582° Merck Reference: 14,7654 MDL No.: MFCD00011407
Formel: KlO₄
Melting Pt: 582 °C
Dichte: 3,618
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011407
CAS-Nummer: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7654
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge