Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentadecan-15-olid ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A11341.14 A11341.22
A11341.14EA 36.2 EUR InStock
A11341.14 A11341.22
Pentadecan-15-olid ≥98%
Pentadecan-15-olid
Purity: 98% CAS No.: 106-02-5 Molecular Formula: C15H28O2 Formula Weight: 240.39 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Melting Point: 33-37° Boiling Point: 137°/2mm Beilstein Reference: 143710 Merck Reference: 14,3910 MDL No.: MFCD00039667


Formel: C₁₅H₂₈O₂
Siedepunkt: 137 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 33…37 °C
Dichte: 0,918
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039667
CAS-Nummer: 106-02-5
EINECS: 203-354-6
Merck Index: 14,3910
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge