Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11348.03 A11348.06 A11348.09
A11348.03EA 15.1 EUR InStock
A11348.03 A11348.06 A11348.09
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid ≥97%
5-Chlor-2-thiophensulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 2766-74-7 Molecular Formula: C4H2Cl2O2S2 Formula Weight: 217.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5860 Boiling Point: 117-120°/14mm Beilstein Reference: 130710 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051667


Formel: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Siedepunkt: 117…120 °C (14 mmHg)
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1,623
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00051667
CAS-Nummer: 2766-74-7
EINECS: 700-248-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge