Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclohexen ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

A11359.0F A11359.AE A11359.AP
A11359.0FEA 143 EUR InStock
A11359.0F A11359.AE A11359.AP
Cyclohexen ≥99%
Cyclohexene
Purity: 99% CAS No.: 110-83-8 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -20°(-4°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Petrol-like Melting Point: -104° Boiling Point: 83-85° Beilstein Reference: 906737 Merck Reference: 14,2727 UN No.: 2256 MDL No.: MFCD00001539


Formel: C₆H₁₀
Siedepunkt: 83…85 °C
Melting Pt: –104 °C
Dichte: 0,811
Flash-Pt: –20 °C (–4 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001539
CAS-Nummer: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 14,2727
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge