4-Chloranisol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11377.18 A11377.30
A11377.18EA 41.5 EUR InStock
A11377.18 A11377.30
4-Chloranisol ≥99%
4-Chloranisol
Purity: 99% CAS No.: 623-12-1 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5350 Melting Point: -18° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1858901 MDL No.: MFCD00000616
Formel: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Melting Pt: –18 °C
Dichte: 1.170
Flash-Pt: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000616
CAS-Nummer: 623-12-1
EINECS: 210-772-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge