Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brombenzol ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

A11407.0C A11407.0E A11407.36
A11407.0CEA 408 EUR InStock
A11407.0C A11407.0E A11407.36
Brombenzol ≥99%
Brombenzol
Purity: 99% CAS No.: 108-86-1 Molecular Formula: C6H5Br Formula Weight: 157.02 Flash Point: 51°(123°F) Physical Form: Liquid Density: 1.492 Refractive Index: 1.5590 Odour: Aromatic Melting Point: -31° Boiling Point: 155-156° Beilstein Reference: 1236661 Merck Reference: 14,1406 UN No.: 2514 MDL No.: MFCD00000055


Formel: C₆H₅Br
Siedepunkt: 155…156 °C
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1,492
Flash-Pt: 51 °C (123 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000055
CAS-Nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1406
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge