(4-Bromphenyl)methylsulfon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11427.09 A11427.18
A11427.09EA 47 EUR InStock
A11427.09 A11427.18
(4-Bromphenyl)methylsulfon ≥98%
(4-Bromphenyl)methylsulfon
Purity: 98+% CAS No.: 3466-32-8 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Melting Point: 101-102° Beilstein Reference: 2045675
Formel: C₇H₇BrO₂S
Melting Pt: 101…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025065
CAS-Nummer: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge