1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11439.14 A11439.22 A11439.36
A11439.14EA 34.1 EUR InStock
A11439.14 A11439.22 A11439.36
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat ≥97%
1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat
Purity: 97% CAS No.: 270573-71-2 Molecular Formula: C6H4Na2O8S2.H2O Formula Weight: 332.23 (314.21anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4629740 Merck Reference: 14,9465 MDL No.: MFCD00007473
Formel: C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O
MW: 332.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149531
CAS-Nummer: 270573-71-2
EINECS: 205-741-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge