Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11450.0E A11450.22 A11450.36
A11450.0EEA 872 EUR InStock
A11450.0E A11450.22 A11450.36
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat) ≥97%
Kaliumxanthogenat (Kalium-O-ethyldithiocarbonat)
Purity: 98% CAS No.: 140-89-6 Molecular Formula: C3H5KOS2 Formula Weight: 160.30 Flash Point: 205°(401°F) Physical Form: Powder Density: 1.558 Appearance: Yellow Odour: Unpleasant pH: 9-10 Melting Point: ca 205° dec. Beilstein Reference: 3596974 Merck Reference: 14,7696 MDL No.: MFCD00004931
Formel: C₃H₅KOS₂
Melting Pt: ∼ 205 °C (Zers.)
Dichte: 1,558
Flash-Pt: 205 °C (401 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004931
CAS-Nummer: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Merck Index: 14,7696
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge