2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11451.14 A11451.22
A11451.14EA 34.8 EUR InStock
A11451.14 A11451.22
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazol 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98+% CAS No.: 2349-67-9 Molecular Formula: C2H3N3S2 Formula Weight: 133.19 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 81728
Formel: C₂H₃N₃S₂
Melting Pt: ∼ 243 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003108
CAS-Nummer: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge