Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11471.AU A11471.AK
A11471.AUEA 177 EUR InStock
A11471.AU A11471.AK
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2) (35 - 36,5% BF₃)
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex (1:2)
Purity: 96% CAS No.: 373-61-5 Molecular Formula: BF3.2CH3CO2H Formula Weight: 187.91 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Pungent pH: 1 Melting Point: -47° Boiling Point: 143-146° Beilstein Reference: 3686177 UN No.: 1742 MDL No.: MFCD00036359
Formel: C₄H₈BF₃O₄
Siedepunkt: 143…146 °C
Melting Pt: –47 °C
Dichte: 1,353
Flash-Pt: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036359
CAS-Nummer: 373-61-5
EINECS: 206-768-5
UN: 1742
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge