Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethyladipat ≥99%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


A11476.22 A11476.36
A11476.22EA 27.5 EUR InStock
A11476.22 A11476.36
Diethyladipat ≥99%
Diethyladipat
Purity: 99% CAS No.: 141-28-6 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4275 Melting Point: -20° Boiling Point: 250-252° Beilstein Reference: 1780035 Merck Reference: 14,162 MDL No.: MFCD00009215


Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Siedepunkt: 250…252 °C
Melting Pt: –20 °C
Dichte: 1.008
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009215
CAS-Nummer: 141-28-6
EINECS: 205-477-0
Merck Index: 13,00163
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge