4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A11488.0E A11488.22 A11488.36
A11488.0EEA 461 EUR InStock
A11488.0E A11488.22 A11488.36
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid ≥98%
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Purity: 98% CAS No.: 121-17-5 Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 Formula Weight: 225.55 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: -3° Boiling Point: 221-223° Beilstein Reference: 523986 UN No.: 2307 MDL No.: MFCD00007084
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Siedepunkt: 221…223 °C
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1.535
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge