1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11516.03 A11516.06 A11516.14
A11516.03EA 65.9 EUR InStock
A11516.03 A11516.06 A11516.14
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecan ≥98%
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
Purity: 98+% CAS No.: 295-37-4 Molecular Formula: C10H24N4 Formula Weight: 200.33 Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 111811
Formel: C₁₀H₂₄N₄
Melting Pt: 184…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005105
CAS-Nummer: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge